Få mere at vide
4-[Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-3-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]-benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-3-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]-benzoic Acid |
| CAS | 773871-94-6 |
| Molekylær formel | C28H34N2O12 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-3-(2-(2-(bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-5-methylphenoxy)ethoxy)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34N2O12/c1-18-6-8-20(29(14-24(31)37-2)15-25(32)38-3)22(12-18)41-10-11-42-23-13-19(28(35)36)7-9-21(23)30(16-26(33)39-4)17-27(34)40-5/h6-9,12-13H,10-11,14-17H2,1-5H3,(H,35,36) |
| SMIL | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-3-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 590.58 |
| Formel vægt | 590.2112 |