Få mere at vide
4-Bis(2-cyano-3-pyridylmethyl)aminobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464306
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15464306
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58503.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1421261-92-8
Molekylær formel C21H14N6
Molekylvægt (g/mol) 350.385
MDL nummer MFCD22682981
InChI nøgle FPDANHUWWTXQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-cyanophenyl 2-cyanopyridin-3-yl methyl amino methyl pyridine-2-carbonitrile, 4-bis 2-cyano-3-pyridylmethyl aminobenzonitrile
PubChem CID 97030352
IUPAC navn 3-[[4-cyano-N-[(2-cyanopyridin-3-yl)methyl]anilino]methyl]pyridine-2-carbonitrile
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C#N)CN(CC2=C(N=CC=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bis(2-cyano-3-pyridylmethyl)aminobenzonitrile
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 350.38
Procent renhed 97%