Få mere at vide
4-Biphenylylchlorophenylmethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Biphenylylchlorophenylmethane |
| CAS | 7515-73-3 |
| Molekylær formel | C19H15Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(α-Chlorobenzyl)-biphenyl, 4-(Chlorophenylmethyl)-1,1'-biphenyl, (±)-4-(Chlorophenylmethyl)-1,1'-biphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19H |
| SMIL | ClC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-[chloro(phenyl)methyl]-4-phenylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.78 |
| Formel vægt | 278.0862 |