Få mere at vide
4-Biphenylcarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30329208
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30329208 10 g
1 options
Artikelnummer. 30329208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39784510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Biphenylylcarboxaldehyde
CAS 3218-36-8
Molekylær formel C13H10O
Mængde 10 g
Synonym 4-Biphenylcarboxaldehyde, p-Phenyl-benzaldehyde, 4-Biphenylaldehyde, 4-Biphenylylcarboxaldehyde, 4-Formyl-1,1'-biphenyl, 4-Formylbiphenyl, 4-Phenylbenzaldehyde, Biphenyl-4-carbaldehyde, NSC 46066, p-Biphenylaldehyde, p-Biphenylcarboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, p-Phenylbenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMIL O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn 4-phenylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.0732