Få mere at vide
4-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybiphenyl-O-sulfate potassium |
| CAS | 16063-84-6 |
| Molekylær formel | C12 H9 O4 S . K |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Biphenylol, hydrogen sulfate potassium salt (8CI), [1,1'-Biphenyl]-4-ol, hydrogen sulfate, potassium salt (9CI), Potassium 4-hydroxybiphenyl-O-sulfate, Potassium biphenyl-4-sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4S.K/c13-17(14,15)16-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9H,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | potassium;(4-phenylphenyl) sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.3608 |
| Formel vægt | 287.9859 |