Få mere at vide
4-Biphenylyl Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Biphenylyl Glucuronide |
| CAS | 19132-91-3 |
| Molekylær formel | C18 H18 O7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Biphenylyl Glucopyranosiduronic Acid, β-D-4-Biphenylyl Glucopyranosiduronic Acid, 4-Glucuronosidobiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O7/c19-13-14(20)16(17(22)23)25-18(15(13)21)24-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-16,18-21H,(H,22,23)/t13-,14-,15+,16-,18?/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1C(Oc2ccc(cc2)c3ccccc3)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-phenylphenoxy)oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.331 |
| Formel vægt | 346.105 |