Få mere at vide
4-Biphenylcarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Biphenylcarboxylic Acid |
| CAS | 92-92-2 |
| Molekylær formel | C13H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-phenylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.0681 |