Få mere at vide
4-Biphenylcarbonylchlorid, 98%
Product Code. 10409460 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10409460 50 g 50g
10154090 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10409460 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 171250500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14002-51-8
Molekylær formel C13H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 216.66
MDL nummer MFCD00000692
InChI nøgle JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
PubChem CID 84151
IUPAC navn 4-phenylbenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Biphenylcarbonyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (ex Cl) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4COCl
Mængde 50 g
Beilstein 09, I, 280
Fieser 04,376; 07,282
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, dmf
Formel vægt 216.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Biphenylcarbonyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.