Få mere at vide
4-Biphenylacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11439293
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439293 10 g 10g
11449293 50 g 50g
11459293 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11749.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5728-52-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5728-52-9
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.248
MDL nummer MFCD00004351
InChI nøgle QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylacetic acid, felbinac, 4-biphenylylacetic acid, traxam, dolinac, 4-carboxymethylbiphenyl, napageln, 2-4-phenylphenyl acetic acid, p-biphenylylacetic acid, 1,1'-biphenyl-4-acetic acid
PubChem CID 3332
ChEBI CHEBI:31597
IUPAC navn 2-(4-phenylphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Biphenylacetic acid
Smeltepunkt 158°C to 163°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1211592
Merck Index 14,3951
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%