Få mere at vide
4-Benzylpyridin, TRC
Artikelnummer. 17973665
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17973665 5 g
1 options
Artikelnummer. 17973665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2890055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylpyridine
CAS 2116-65-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Benzylpyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H11 N
Synonym 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
Løsningstype Fedt
SMIL C(c1ccccc1)c2ccncc2
IUPAC navn 4-benzylpyridin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 169.22
Mængde 5 g
Formel vægt 169.0891