Få mere at vide
4-Benzylpyridin, Mikromol™
Beskrivelse
4-Benzylpyridin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzylpyridine |
| CAS | 2116-65-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Benzylpyridine |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C12 H11 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pheniramine Maleate Imp. B (EP), Pheniramine Imp. B (EP), 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity B, Pheniramine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMIL | C(c1ccccc1)c2ccncc2 |
| IUPAC navn | 4-benzylpyridin |
| Vis mere |