Få mere at vide
4-Benzylpyridin, 97+%
Artikelnummer. 11466877
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466877 50 g 50g
11309429 100 g 100g
11319429 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14326.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2116-65-6 | C12H11N | 169,23 g/mol
4-Benzylpyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Benzylpyridin er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2116-65-6
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.23
MDL nummer MFCD00006443
InChI nøgle DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
PubChem CID 16458
IUPAC navn 4-benzylpyridin
SMIL C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylpyridine
Smeltepunkt 9 °C til 11 °C
Tæthed 1.061
Kogepunkt 286 °C til 287 °C
Flammepunkt 115 °C (239 °F)
Brydningsindeks 1.5805
Mængde 50 g
Beilstein 115831
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, ethylether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 169.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske