Få mere at vide
4-Benzylpiperidin, 98%
Artikelnummer. 10743973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743973 5 g Glasflaske 5g
10215880 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743973 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161930050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31252-42-3
Molekylær formel C12H17N
Molekylvægt (g/mol) 175.28
MDL nummer MFCD00006006
InChI nøgle ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
PubChem CID 31738
IUPAC navn 4-benzylpiperidin
SMIL C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylpiperidine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 6.0°C to 7.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 279.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5370 to 1.5390
Mængde 5 g
Beilstein 20, 296
Specifik vægtfylde 0.99
Formel vægt 175.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske