Få mere at vide
(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetic Acid Ethyl Ester-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Benzylpiperazin-1-yl)acetic Acid Ethyl Ester-d8 |
| CAS | 23173-76-4 |
| Molekylær formel | C15H14D8N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetate, Ethyl 4-Benzyl-1-piperazineacetate, 4-Benzyl-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester, 4-(Phenylmethyl)-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)13-17-10-8-16(9-11-17)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7H,2,8-13H2,1H3 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(CC(=O)OCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccccc2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | ethyl 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.4 |