Få mere at vide
4-Benzylphenol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17595525 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17595525 1 g
1 options
Artikelnummer. 17595525 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121130010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 101-53-1
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.24
MDL nummer 00002384
InChI nøgle HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-benzylphenol
SMIL OC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Alpha vektor BENZYLPHENOL
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylphenol
Smeltepunkt 80 °C til 85 °C
Farve Hvid til beige til brun
Infrarødt spektrum Konformer
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2C6H4OH
Mængde 1 g
Beilstein 06-675
Merck Index 15-1145
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller