Få mere at vide
4-Benzyloxyphenylmagnesiumbromid, 0,8M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965981 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 11965981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436221000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 120186-59-6 | C13H11BrMgO | 287.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
CAS 120186-59-6, 109-99-9
CAS min % 19.48, 74.96
CAS Max % 25.04, 80.52
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.0330g/mL
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C13H11BrMgO
Lineær formel C6H5CH2OC6H4MgBr
MDL nummer MFCD09039130
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.033
Synonym 4-benzyloxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 4-benzyloxy benzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 4-benzyloxy benzen-1-ide bromide, grignard reagent
InChI nøgle NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn magnesium;phenylmethoxybenzen;bromid
Molekylvægt (g/mol) 287.44
PubChem CID 11098170
Formel vægt 287.43
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.