Få mere at vide
4-Benzyloxyphenylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile |
| CAS | 838-96-0 |
| Molekylær formel | C15H13NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)benzeneacetonitrile, 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-16-11-13-7-9-15(10-8-13)17-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-12H2 |
| SMIL | [C-]#[N+]CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vægt | 223.1 |