missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzyloxyphenylacetonitrile-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile-d2 |
| CAS | 110790-05-1 |
| Molekylær formel | C15H11D2NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)benzeneacetonitrile-d2, 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]acetonitrile-d2, 4-(Benzyloxy)phenylacetonitrile-d2, p-(Benzyloxy)benzyl Cyanide-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10,12H2/i10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C#N)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.28 |
| Formel vægt | 225.1123 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?