Få mere at vide
4-Benzyloxyphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxyphenylacetic Acid |
| CAS | 6547-53-1 |
| Molekylær formel | C15H14O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(4-Benzyloxyphenyl)acetic Acid, NSC 134561, p-Benzyloxyphenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c16-15(17)10-12-6-8-14(9-7-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vægt | 242.0943 |