Få mere at vide
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362407 5 g 5g
11352407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10038.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Air and moisture sensitive. Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139768-71-1
Molekylær formel C14H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 241.308
MDL nummer MFCD00041095
InChI nøgle OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxybenzene
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 3298091
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 241.31
Procent renhed 98%