Få mere at vide
4-Benzyloxyphenol, 98+%
Description
4-Benzyloxyphenol bruges i syntesen af bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af hetaryl-azophenol farvestoffer via heterocykliske aminer i nitrosyl svovlsyre. Det bruges også til polyesterfiberfarvning og i gummiindustrien. Det virker som et depigmenteringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Benzyloxyphenol anvendes til syntese af bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af hetaryl-azophenol farvestoffer via heterocykliske aminer i nitrosyl svovlsyre. Det bruges også til polyesterfiberfarvning og i gummiindustrien. Det virker som et depigmenteringsmiddel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i alkohol, acetone, benzen og diethylether.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxyphenol |
| Smeltepunkt | 118 °C til 122 °C |
| Tæthed | 1.26 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1958305 |
| Merck Index | 14,6248 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløselig i alkohol, acetone, benzen og diethylether. |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.237 |
| Formel vægt | 200.24 |
| Show More |