Få mere at vide
4-Benzyloxyphenol, 98+%
Artikelnummer. 11339429
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
25g
50g
Artikelnummer. 11339429
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14843.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
4-Benzyloxyphenol bruges i syntesen af bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af hetaryl-azophenol farvestoffer via heterocykliske aminer i nitrosyl svovlsyre. Det bruges også til polyesterfiberfarvning og i gummiindustrien. Det virker som et depigmenteringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Benzyloxyphenol anvendes til syntese af bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af hetaryl-azophenol farvestoffer via heterocykliske aminer i nitrosyl svovlsyre. Det bruges også til polyesterfiberfarvning og i gummiindustrien. Det virker som et depigmenteringsmiddel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i alkohol, acetone, benzen og diethylether.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-16-2
Molekylær formel C13H12O2
MDL nummer MFCD00002333
InChI nøgle VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
IUPAC navn 4-phenylmethoxyphenol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyphenol
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Tæthed 1.26
Mængde 100 g
Beilstein 1958305
Merck Index 14,6248
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Molekylvægt (g/mol) 200.237
Formel vægt 200.24
Procent renhed ≥98%