Få mere at vide
4-Benzyloxyphenol, 98+%
Artikelnummer. 11329429
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329429 25 g 25g
15463097 50 g 50g
11339429 100 g 100g
15473097 250 g 250g
11432617 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11329429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14843.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200,237 g/mol
4-Benzyloxyphenol bruges i syntesen af bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af hetaryl-azophenol farvestoffer via heterocykliske aminer i nitrosyl svovlsyre. Det bruges også til polyesterfiberfarvning og i gummiindustrien. Det virker som et depigmenteringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Benzyloxyphenol anvendes til syntese af bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af hetaryl-azophenol farvestoffer via heterocykliske aminer i nitrosyl svovlsyre. Det bruges også til polyesterfiberfarvning og i gummiindustrien. Det virker som et depigmenteringsmiddel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i alkohol, acetone, benzen og diethylether.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-16-2
Molekylær formel C13H12O2
MDL nummer MFCD00002333
InChI nøgle VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
IUPAC navn 4-phenylmethoxyphenol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyphenol
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Tæthed 1.26
Mængde 25 g
Beilstein 1958305
Merck Index 14,6248
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Molekylvægt (g/mol) 200.237
Formel vægt 200.24
Procent renhed ≥98%