missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzyloxyindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxyindole |
| CAS | 20289-26-3 |
| Molekylær formel | C15 H13 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Indole, 4-(phenylmethoxy)-, Indole, 4-(benzyloxy)- (8CI), 4-(Phenylmethoxy)-1H-indole, 4-Benzyloxy-1H-indole, 4-Benzyloxyindole, NSC 92539 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-15-8-4-7-14-13(15)9-10-16-14/h1-10,16H,11H2 |
| SMIL | C(Oc1cccc2[nH]ccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-phenylmethoxy-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vægt | 223.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?