missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine Hydrochloride |
| CAS | 207296-89-7 |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O2 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c16-13(15-12-6-8-14-9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14H,6-10H2,(H,15,16);1H |
| SMIL | Cl.O=C(NC1CCNCC1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl N-piperidin-4-ylcarbamate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.76 |
| Formel vægt | 270.1135 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?