Få mere at vide
4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11351929
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11351929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26015.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16801-63-1
Molekylær formel C14H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 247.29
MDL nummer MFCD06658393
InChI nøgle VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone
PubChem CID 14615292
IUPAC navn benzyl N-(4-oxocyclohexyl)carbamate
SMIL O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone
Smeltepunkt 81°C to 83°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Formel vægt 247.29
Procent renhed 97%