Få mere at vide
4-Benzyloxybenzylidene 4-Fluoroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxybenzylidene 4-Fluoroaniline |
| CAS | 70627-52-0 |
| Molekylær formel | C20 H16 F N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-N-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methylene]benzenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16FNO/c21-18-8-10-19(11-9-18)22-14-16-6-12-20(13-7-16)23-15-17-4-2-1-3-5-17/h1-14H,15H2/b22-14+ |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC navn | (E)-N-(4-fluorophenyl)-1-(4-phenylmethoxyphenyl)methanimine |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.35 |
| Formel vægt | 305.1216 |