Få mere at vide
4-Benzyloxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30339549
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30339549 1 g
1 options
Artikelnummer. 30339549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2878251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxybenzoic Acid
CAS 1486-51-7
Molekylær formel C14H12O3
Mængde 1 g
Synonym p-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Phenylmethoxy)benzoic Acid, BRL 14280, NSC 16633, p-(Benzyloxy)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMIL OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 4-phenylmethoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Formel vægt 228.0786