Få mere at vide
4-Benzyloxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
It is used as electronic intermediate. It is also utilized in HPLC and NMR spectroscopy.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
It is used as electronic intermediate. It is also utilized in HPLC and NMR spectroscopy.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxybenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 193°C to 198°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 228.06 |
| Procent renhed | 97% |