Få mere at vide
4-Benzyloxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405787
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11405787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24351.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
It is used as electronic intermediate. It is also utilized in HPLC and NMR spectroscopy.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146631-00-7
Molekylær formel C13H13BO3
Molekylvægt (g/mol) 228.054
MDL nummer MFCD01075705
InChI nøgle DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561
PubChem CID 2734314
IUPAC navn (4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 193°C to 198°C
Mængde 0.25 g
Formel vægt 228.06
Procent renhed 97%