Få mere at vide
4-Benzyloxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxybenzaldehyde |
| CAS | 4397-53-9 |
| Molekylær formel | C14H12O2 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 4-(Benzyloxy)benzaldehyde, 4-(Phenylmethoxy)benzaldehyde, NSC 131669, NSC 28298, p-(Benzyloxy)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,11H2 |
| SMIL | O=Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-phenylmethoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.24 |
| Formel vægt | 212.0837 |