Få mere at vide
4-Benzyloxyanilin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10734091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10734091 25 g Plastflaske 25g
10744091 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152290250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51388-20-6 | C13H13NO·HCl | 235,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51388-20-6
Molekylær formel C13H13NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 235.72
MDL nummer MFCD00012995
InChI nøgle KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyaniline hydrochloride, 4-benzyloxy aniline hydrochloride, 4-benzyloxyaniline hcl, benzenamine, 4-phenylmethoxy-, hydrochloride, 4-phenylmethoxyaniline hydrochloride, aniline, p-benzyloxy-hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl amine hydrochloride, 4-phenylmethoxy phenylamine, chloride, acmc-20amop, pubchem21343
PubChem CID 2723831
IUPAC navn 4-phenylmethoxyanilin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 228°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH2OC6H4NH2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 13, 439
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 235.72
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.