missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzyloxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxyacetophenone |
| CAS | 54696-05-8 |
| Molekylær formel | C15H14O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-ethanone, 4'-(Benzyloxy)-acetophenone, 1-(4-Benzyloxyphenyl)ethanone, 1-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 4-Acetylphenyl Benzyl Ether, 4-Benzyloxyacetophenone, 4'-Benzyloxyacetophenone, NSC 56945, p-(Benzyloxy)acetophenone, p-(Phenylmethoxy)acetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-7-9-15(10-8-14)17-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?