Få mere at vide
4-Benzyloxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30346595
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30346595 25 g
1 options
Artikelnummer. 30346595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28674025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyacetophenone
CAS 54696-05-8
Molekylær formel C15H14O2
Mængde 25 g
Synonym 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-ethanone, 4'-(Benzyloxy)-acetophenone, 1-(4-Benzyloxyphenyl)ethanone, 1-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 4-Acetylphenyl Benzyl Ether, 4-Benzyloxyacetophenone, 4'-Benzyloxyacetophenone, NSC 56945, p-(Benzyloxy)acetophenone, p-(Phenylmethoxy)acetophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-7-9-15(10-8-14)17-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.0994