missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Benzyloxyacetophenon, TRC

Artikelnummer. 30345233
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345233 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28674010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyacetophenone
CAS 54696-05-8
Molekylær formel C15H14O2
Mængde 10 g
Synonym 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-ethanone, 4'-(Benzyloxy)-acetophenone, 1-(4-Benzyloxyphenyl)ethanone, 1-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 4-Acetylphenyl Benzyl Ether, 4-Benzyloxyacetophenone, 4'-Benzyloxyacetophenone, NSC 56945, p-(Benzyloxy)acetophenone, p-(Phenylmethoxy)acetophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-7-9-15(10-8-14)17-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.