Få mere at vide
4-Benzyloxy Toremifene, TRC
Artikelnummer. 30336355
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30336355 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30336355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2884705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy Toremifene
CAS 176671-79-7
Molekylær formel C33H34ClNO2
Mængde 5 mg
Synonym (Z)-2-[4-[4-chloro-2-phenyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine
InChI formel InChI=1S/C33H34ClNO2/c1-35(2)23-24-36-30-17-13-28(14-18-30)33(32(21-22-34)27-11-7-4-8-12-27)29-15-19-31(20-16-29)37-25-26-9-5-3-6-10-26/h3-20H,21-25H2,1-2H3/b33-32+
SMIL CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-4-chloro-2-phenyl-1-(4-phenylmethoxyphenyl)but-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 512.08