Få mere at vide
4-Benzyloxy Toremifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy Toremifene |
| CAS | 176671-79-7 |
| Molekylær formel | C33H34ClNO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (Z)-2-[4-[4-chloro-2-phenyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34ClNO2/c1-35(2)23-24-36-30-17-13-28(14-18-30)33(32(21-22-34)27-11-7-4-8-12-27)29-15-19-31(20-16-29)37-25-26-9-5-3-6-10-26/h3-20H,21-25H2,1-2H3/b33-32+ |
| SMIL | CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccc(OCc4ccccc4)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(Z)-4-chloro-2-phenyl-1-(4-phenylmethoxyphenyl)but-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 512.08 |