Få mere at vide
4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10458114
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10458114 5 g 5g
10109662 1 g 1g
11360717 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10458114 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01753DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Chemical Identifiers
CAS 139768-71-1
Molekylær formel C14H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 241.308
InChI nøgle OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 241.31
Procent renhed 97%