Få mere at vide
4-(Benzyloxy)phenol, TRC
Artikelnummer. 30343336
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30343336 100 g
1 options
Artikelnummer. 30343336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB288190100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxy)phenol
CAS 103-16-2
Molekylær formel C13 H12 O2
Mængde 100 g
Synonym Phenol, p-(benzyloxy)- (6CI,7CI,8CI), 4-(Phenylmethoxy)phenol, 4-(Benzyloxy)phenol, AgeRite Alba, Agerite, Alba-Dome, Benoquin, Benzoquin, Benzyl p-hydroxyphenyl ether, Carmifal, Depigman, Dermochinona, Hydroquinone benzyl ether, Hydroquinone monobenzyl ether, Leucodinine, Monobenzon, Monobenzone, Monobenzyl ether hydroquinone, Monobenzyl hydroquinone, NSC 2132, NSC 33918, Pigmex, Superlite, Superlite (antioxidant), p-(Benzyloxy)phenol, p-Hydroxyphenyl benzyl ether
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
SMIL Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 4-phenylmethoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Formel vægt 200.0837