Få mere at vide
4-(benzyloxy)phenol, 98%
Artikelnummer. 13498408 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13498408 1 kg Glasflaske 1kg
10791631 50 g Glasflaske 50g
10457010 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13498408 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169780010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-16-2
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.24
MDL nummer MFCD00002333
InChI nøgle VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
IUPAC navn 4-phenylmethoxyphenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxy)phenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121,0 °C til 122,0 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OC6H4OH
Mængde 1 kg
Beilstein 06,845
Merck Index 15,6334
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: meget opløselige i ethanol, benzen, diethylether, opløselige i acetone og alkalier, praktisk talt uopløselige i petroleumskulbrinter
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.