missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzyloxy-cyclohexyl Ketone (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-cyclohexyl Ketone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1159977-06-6 |
| Molekylær formel | C20H28O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8,17-19H,2,5-6,9-15H2 |
| SMIL | O=C(C1CCCCC1)C2CCC(CC2)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | cyclohexyl-(4-phenylmethoxycyclohexyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vægt | 300.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?