Få mere at vide
4-(Benzyloxy)cyclohexanol (cis / trans mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Benzyloxy)cyclohexanol |
| CAS | 2976-80-9 |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(Benzyloxy)cyclohexanol (cis / trans mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10H2 |
| SMIL | OC1CCC(CC1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-phenylmethoxycyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.28 |
| Formel vægt | 206.1307 |