Få mere at vide
4-(Benzyloxy)butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Benzyloxy)butanoic Acid |
| CAS | 10385-30-5 |
| Molekylær formel | C11 H14 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-11(13)7-4-8-14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)CCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-phenylmethoxybutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.0943 |