Få mere at vide
4-Benzyloxy Beta-Hydroxy Tamoxifen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy Beta-Hydroxy Tamoxifen |
| CAS | 176671-78-6 |
| Molekylær formel | C33H35NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (Z)-γ-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl][4-(phenylmethoxy)phenyl]methylene]-benzenepropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35NO3/c1-34(2)22-24-36-30-17-13-28(14-18-30)33(32(21-23-35)27-11-7-4-8-12-27)29-15-19-31(20-16-29)37-25-26-9-5-3-6-10-26/h3-20,35H,21-25H2,1-2H3/b33-32+ |
| SMIL | CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCO)/c2ccccc2)\c3ccc(OCc4ccccc4)cc3 |
| IUPAC navn | (Z)-4-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-3-phenyl-4-(4-phenylmethoxyphenyl)but-3-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.64 |