Få mere at vide
4-Benzyloxy Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester |
| CAS | 163217-68-3 |
| Molekylær formel | C47H53FN2O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[[[4-(phenylmethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (6-{2-[3-(4-Benzyloxy-phenylcarbamoyl)-5-(4-fluoro-phenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-pyrrol-1-yl]-ethyl}-2,2-dimethyl-[1,3]-dioxane-4-yl)-acetic Acid, tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C47H53FN2O6/c1-31(2)43-42(45(52)49-36-22-24-37(25-23-36)53-30-32-14-10-8-11-15-32)41(33-16-12-9-13-17-33)44(34-18-20-35(48)21-19-34)50(43)27-26-38-28-39(55-47(6,7)54-38)29-40(51)56-46(3,4)5/h8-25,31,38-39H,26-30H2,1-7H3,(H,49,52)/t38-,39-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2)c(c4ccccc4)c(c5ccc(F)cc5)n1CCC6CC(CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O6 |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-[(4-phenylmethoxyphenyl)carbamoyl]-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 760.93 |