Få mere at vide
4-(Benzyloxy)anilinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30344463
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30344463 100 g
1 options
Artikelnummer. 30344463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB285490100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
CAS 51388-20-6
Molekylær formel C16 H20 F N3 O2 S
Mængde 100 g
Synonym 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3
SMIL CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC navn N-[4-(4-fluorophenyl)-5-methyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 337.412
Formel vægt 337.126