missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole |
| CAS | 2450-25-1 |
| Molekylær formel | C16 H15 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-4-(phenylmethoxy)-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-8-7-14-13(9-10-17-14)16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2[nH]ccc2c1OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-methoxy-4-phenylmethoxy-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.296 |
| Formel vægt | 253.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?