missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole, TRC

Artikelnummer. 30329251
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329251 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28698010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole
CAS 2450-25-1
Molekylær formel C16 H15 N O2
Mængde 10 mg
Synonym 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-4-(phenylmethoxy)-1H-indole
InChI formel InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-8-7-14-13(9-10-17-14)16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3
SMIL COc1ccc2[nH]ccc2c1OCc3ccccc3
IUPAC navn 5-methoxy-4-phenylmethoxy-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 253.296
Formel vægt 253.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.