missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-Benzyloxy-3’-nitroacetophenone, TRC

Artikelnummer. 30347496
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347496 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2870101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone
CAS 14347-05-8
Molekylær formel C15 H13 N O4
Mængde 1 g
Synonym 4-Benzyloxy-3-Nitroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C15H13NO4/c1-11(17)13-7-8-15(14(9-13)16(18)19)20-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 271.27
Formel vægt 271.0845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.