Få mere at vide
4’-Benzyloxy-3’-nitroacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone |
| CAS | 14347-05-8 |
| Molekylær formel | C15 H13 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Benzyloxy-3-Nitroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO4/c1-11(17)13-7-8-15(14(9-13)16(18)19)20-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.27 |
| Formel vægt | 271.0845 |