Få mere at vide
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 29973-91-9 |
| Molekylær formel | C16H16O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Methoxy-4-benzyloxphenylacetic Acid, NSC 169521 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O4/c1-19-15-9-13(10-16(17)18)7-8-14(15)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10-11H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | COc1cc(CC(=O)O)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vægt | 272.1049 |